Learn More
Gilson™ Kit de pipettes MyPIPETMANTM Select 4, P2, P20, P200, P1000
Code produit 17838027 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleues/blanches
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17838027 Bleues/blanches 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17838027 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F167390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1424.70€
    1390.20€ / 1 kits
    Économisez 34.50€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le kit de pipettes MyPIPETMANTM Select 4 comprend des pipettes à l'ergonomie renforcée pour une utilisation optimale dans de nombreux protocoles et la plupart des tâches de manipulation de liquides en biologie moléculaire, immunologie et culture cellulaire. Les pipettes les plus couramment utilisées sont incluses : P2, P20, P200 et P1000 ; ainsi que des pointes et des accessoires.
Le kit de 4 pipettes MyPIPETMANTM Select comprend des accessoires de personnalisation supplémentaires (fenêtres colorées) qui permettent d'identifier l'utilisation des pipettes pour un liquide, une pièce ou une technique spécifique.
  • Il suffit de régler le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette grâce au système de verrouillage du volume TrilockTM, unique et breveté.
  • Position de réglage du volume libre pour un réglage rapide et sans effort
  • Réglage précis du volume par cliquet
  • Position de verrouillage du volume pour sécuriser le pipetage
  • Légère et bien équilibrée, la MyPIPETMANTM Select possède un design élégant et une prise en main optimisée.
  • Le système d’éjection intégré permet de réduire les forces d’éjection de la pointe pour une utilisation pratique tout au long de la journée
  • Entièrement autoclavable sans démontage pour une commodité maximale et une protection contre la contamination croisée
  • Les éjecteurs de pointe en plastique autoclavables, en tant qu’accessoires supplémentaires, permettent d’utiliser les pipettes lors de la manipulation de liquides corrosifs
  • Les pipettes ont une durée de vie plus longue et peuvent être utilisées avec différents types de liquides sans risque d’endommager les éjecteurs de pointes en métal
  • Chaque kit comprend également des supports pour pipettes SINGLETM permettant de ranger chaque pipette verticalement au mur, la protégeant ainsi de toute contamination sans encombrer l'espace précieux de la paillasse.
  • Comprend : 4 pipettes MyPIPETMANTM Select : Les modèles P2, P20, P200 et P1000 sont équipés d'éjecteurs métalliques, de 3 embouts PIPETMANTM DIAMOND TIPACKS (modèles : DL10, D200 et D1000), de 4 porte-pipettes simples, de 4 éjecteurs d'embouts en plastique blanc et de 6 fenêtres colorées (rouge, jaune, bleu, vert, blanc et bleu foncé).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleues/blanches
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pointe de pipettes universelle
Type à poignée Ergonomique
Matériau PP, acier inox
Modèle P2, P20, P200, P1000
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Pipetman
Stérilité Non stérile
Type Kit de pipettes
Volume (métrique) 1000 μl
À utiliser avec (application) biologie moléculaire, immunologie, culture cellulaire et microbiologie
Comprend MyP2/MyP20/MyP200/MyP1000, DL10 TI comprend, D200 TI comprend, D1000 TI comprend,
Quantité 4
Longueur (impériale) 14,25 in
Largeur (impériale) 12.01 au
Hauteur (impériale) 4,76 in
Poids (métrique) 1 kg
Fit for Purpose Prêt pour la PCR