Description
Les pipettes MyPIPETMANTM Select sont des pipettes à déplacement d'air entièrement autoclavables qui couvrent une gamme complète de volumes. Sans compromis sur la qualité et les performances, le système d’éjection à levier intégré offre des forces d’éjection de cônes réduites par rapport aux systèmes d’éjection directe. Ce système breveté d’éjection renforce l’ergonomie de la pipette pour une utilisation pratique tout au long de la journée.
- Il suffit de régler le volume en tournant le bouton-poussoir de la pipette grâce au système de verrouillage du volume TrilockTM, unique et breveté.
- Réglage précis du volume par cliquet
- Position de verrouillage du volume pour sécuriser le pipetage
- Conception ergonomique et texturée pour une meilleure prise en main
- Léger et bien équilibré
- Les modèles monocanal à volume variable couvrent une plage de volume à partir de 0,2 μL à 10 mL
- Les modèles multicanaux à volume variable couvrent une plage de volume à partir de 0,5 μL à 300 μL (modèles à 8 et 12 canaux)
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Cônes Diamond, cônes Amplipur |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Rouge |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Embout de pipette 0,5 à 20 μL |
| Type à poignée | Ergonomique, texturée |
| Matériau | Polypropylène, PVDF, PBT |
| Modèle | P12x10 |
| Afficher plus |