Learn More
IKA™ Agitateur magnétique myPlate
Code produit 16110361 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
100 à 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
16110361 100 à 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16110361 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025005156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.09€
    423.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.09€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique IKA myPlate avec cadre interchangeable personnel et conception facile à utiliser qui vous permet de le configurer vous-même.
  • Dispositif équipé d’un modèle d’image décoratif qui peut être facilement remplacé par le cadre interchangeable pratique
  • Permet de convertir l’agitateur magnétique en une toile d’images
  • Grande résistance aux substances chimiques
  • Moteur à contrôle électronique
  • Indicateur de vitesse numérique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 2 500 tr/min
Diamètre (impériale) 5,3 in
Diamètre (métrique) 135 mm
Dimensions (L x l x H) 30 x 152 x 164 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, 4 W, 300 mA
Comprend Bouton-poussoir de réglage de la vitesse
Type du moteur Tourne vers la gauche
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 0,76 kg