Learn More
Myrcène, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10522911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522911 500 mL Flacon en verre 500mL
10448670 5 mL Flacon en verre 5mL
10190370 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10522911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.45€
    64.65€ / 500mL
    Économisez 12.80€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-35-3 | C10H16 | 136.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-35-3 , 127-91-3 , 138-86-3
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Clé InChI UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myrcene, beta-myrcene, 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, 7-methyl-3-methylene-1,6-octadiene, 1,6-octadiene, 7-methyl-3-methylene, beta-geraniolene, .beta.-myrcene, 2-methyl-6-methylene-2,7-octadiene, 3-methylene-7-methyl-1,6-octadiene, myrcene natural
CID PubChem 31253
ChEBI CHEBI:17221
Nom IUPAC 7-méthyl-3-méthylidèneocta-1,6-diène
SMILES CC(=CCCC(=C)C=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Myrcene
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7950g/mL
Point d’ébullition 165.0°C
Point d’éclair 44°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHC(=CH2)CH2CH2CH=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.4660 to 1.4720
Quantité 500 mL
Beilstein 01,264
Merck Index 15,6416
Gravité spécifique 0.795
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, ether and, glacial acetic acid
Stabilisateur Stabilized with 0.01% alpha-Tocopherol
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Myrcene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.