Learn More
Myricétine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745991 25 mg Flacon en verre 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10745991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40€
    85.65€ / 25mg
    Économisez 12.75€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Myricetin
Note relative au nom 95%
CAS 529-44-2
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-vert à marron-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H10O8
Numéro MDL MFCD00006827
Quantité 25 mg
Beilstein 18, 257
Merck Index 15, 6417
Synonyme myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
Clé InChI IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chromen-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 318.24
CID PubChem 5281672
ChEBI CHEBI:18152
Poids de la formule 318.23
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Poudre cristalline