Learn More
Myricétine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443219 50 mg 50mg
15423219 10 mg 10mg
15433219 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60450.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 529-44-2 | C15H10O8 | 318.24 g/mol
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La myricétine est utilisée comme antioxydant. Il s’agit d’un flavonoïde perméable aux cellules utilisé dans les études inflammatoires, sur le diabète et sur le cancer. Il est efficace pour protéger les neurones contre les contraintes oxydatives. De plus, il inhibe la levure alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro et la xanthine oxydase de lait de vache.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.  
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-44-2
Formule moléculaire C15H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 318.24
Numéro MDL MFCD00006827
Clé InChI IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
CID PubChem 5281672
ChEBI CHEBI:18152
SMILES OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Myricetin
Point de fusion >300°C
Couleur Brun-jaune
Quantité 50 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water .
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chromen-4-one
Poids de la formule 318.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin