Learn More
Myricetin, MedChemExpress
Code produit 16482427
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482427 50 mg
16431756 500 mg
16426636 100 mg
16401166 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16482427 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15097
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Myricetin is a common plant-derived flavonoid with a wide range of activities including strong anti-oxidant, anticancer, antidiabetic and anti-inflammatory activities.
Myricetin is a common plant-derived flavonoid with a wide range of activities including strong anti-oxidant, anticancer, antidiabetic and anti-inflammatory activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Myricetin
CAS 529-44-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H10O8
Quantité 50 mg
Synonyme Cannabiscetin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (97.41 mM) ∣Ethanol : 28.57 mg/mL (89.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(O)=C(C(C(O)=C(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)O3)=O)C3=C1
Poids moléculaire (g/mol) 318.24
Poids de la formule 318.24
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease