Learn More
Myricetin, TRC
Code produit 17973385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17973385 25 mg 25mg
17944115 10 mg 10mg
17920885 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17973385 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM88410025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-44-2
Formule moléculaire C15 H10 O8
Poids moléculaire (g/mol) 318.24
Synonyme Flavone, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxy- (8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,3',4',5,5',7-Hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-Hexahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromen-4-one, Cannabiscetin, LDN 0014058, Myricetin, Myricetol, NCBI 5281672, NSC 407290, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chrome-4-one
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Spécification
Nom chimique ou matériau Myricetin (Cannabiscetin)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H10O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,16-20,22H
Poids de la formule 318.0376
Pourcentage de pureté >95%