Learn More
Myristic acid, MedChemExpress
Code produit 16492579
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492579 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16492579 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2041
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Myristic acid is a saturated 14-carbon fatty acid occurring in most animal and vegetable fats, particularly butterfat and coconut, palm, and nutmeg oils.
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristic acid
CAS 544-63-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H28O2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 250 mg/mL (1094.71 mM)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 228.37
Poids de la formule 228.37
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid