Learn More
Myristicin Acid Methyl Ester, TRC
Code produit 30470338
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30470338 1 g 1g
30478651 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30470338 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM8846151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-58-3
Formule moléculaire C10 H10 O5
Poids moléculaire (g/mol) 210.18
Synonyme 7-Methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Methoxy-4,5-
Nom IUPAC methyl 7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)c1cc(OC)c2OCOc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristicin Acid Methyl Ester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10O5/c1-12-7-3-6(10(11)13-2)4-8-9(7)15-5-14-8/h3-4H,5H2,1-2H3
Poids de la formule 210.0528
Pourcentage de pureté >95%