Learn More
Myristicine, TRC
Code produit 30010824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010824 250 mg 250mg
30005646 100 mg 100mg
30009493 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010824 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM884600250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 607-91-0
Formule moléculaire C11 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Synonyme 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propen-1-yl)-, 1,3-Benzodioxole, 4-methoxy-6-(2-propenyl)- (9CI), Benzene, 5-allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)- (7CI,8CI), Myristicin (6CI), 4-Methoxy-6-(2-propen-1-yl)-1,3-benzodioxole, 5-Allyl-1-methoxy-2,3-(methylenedioxy)benzene, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole, Myristicine
Nom IUPAC 4-méthoxy-6-prop-2-ényl-1,3-benzodioxole
SMILES COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristicin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Poids de la formule 192.0786
Pourcentage de pureté >95%