Learn More
Ester méthylique d’acide myristoléique, MP Biomedicals™
Code produit 11484951 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484951 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484951 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215576190
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Il induit l’apoptose et la nécrose dans les cellules LNCaP du cancer de la prostate humain. L’ester méthylique d’acide myristoléique MP Biomedicals est un composant cytotoxique issu d’extrait du fruit de la S. repens. C’est une forme plus hydrophobe de l’
L’acide myristoléique induit l’apoptose et la nécrose dans les cellules LNCaP du cancer de la prostate humain à un taux de 8,8 % et 8,1 %, respectivement. Il présente une concentration inhibitrice minimale (CMI) de 9μM in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56219-06-8
Formule moléculaire C15H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.387
Clé InChI RWIPSJUSVXDVPB-SREVYHEPSA-N
Synonyme methyl myristoleate, myristoleic acid methyl ester, methyl cis-9-tetradecenoate, unii-m2a58gy964, z-methyl tetradec-9-enoate, methyl z-tetradec-9-enoate, cis-9-tetradecenoic acid, methyl ester, methyl 9z-tetradec-9-enoate, formyl 9z-tetradecenoate, methyl 9z-tetradecenoate
CID PubChem 5352674
Nom IUPAC méthyl (Z)-tétradec-9-énoate
SMILES CCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Indice de réfraction n20/D 1.446 (Lit.)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 240.4
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquides transparent, incolore