Learn More
Myristyl Gallate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Myristyl Gallate |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-21(25)17-15-18(22)20(24)19(23)16-17/h15-16,22-24H,2-14H2,1H3 |
| Poids de la formule | 366.2406 |