Learn More
Bromure de myristyltriméthylammonium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10439930 5 g Flacon en verre 5g
10266570 100 g Flacon en plastique 100g
10582821 500 g Flacon en plastique 500g
10501794 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10439930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229370050
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1119-97-7 | C17H38BrN | 336.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-97-7
Formule moléculaire C17H38BrN
Poids moléculaire (g/mol) 336.40
Numéro MDL MFCD00011770
Clé InChI CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimide, tetradecyltrimethylammonium bromide, myristyltrimethylammonium bromide, tetradonium bromide, n,n,n-trimethyltetradecan-1-aminium bromide, tetradecyl trimethyl ammonium bromide, myrtrimonium bromide, mytab, mitmab, morpan t
CID PubChem 14250
ChEBI CHEBI:3565
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; bromure
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Myristyltrimethylammonium bromide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 245°C to 250°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8 (1% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)13N(CH3)3Br
Quantité 5 g
Merck Index 15,6422
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (20°C)
Poids de la formule 336.39
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Myristyltrimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.