Learn More
Bromure de myristyltriméthylammonium, TRC
Code produit 17931375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17931375 5 g 5g
30136788 25 g 25g
30135686 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17931375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM8850405G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-97-7
Formule moléculaire C17 H38 N . Br
Poids moléculaire (g/mol) 336.39
Synonyme 1-Tetradecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, trimethyltetradecyl-, bromide (8CI), Trimethyltetradecylammonium bromide (6CI,7CI), (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, C14TAB, Cetrimide BP, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; bromure
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetrimide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 335.2188
Pourcentage de pureté >95%