Learn More
(±)-Myrténol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-Myrtenol |
| CAS | 515-00-4 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Pinen-10-ol (6CI,7CI,8CI), 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, (6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)methanol, (±)-Myrtenol, 6,6-Dimethyl-2-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, NSC 408846, α-Pinene-10-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,8-9,11H,4-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)C2CC=C(CO)C1C2 |
| Nom IUPAC | (6,6-diméthyl-2-bicyclo[3.1.1]hept-2-ényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.233 |
| Poids de la formule | 152.12 |