Learn More
Thermo Scientific™ Mini-centrifugeuse mySPIN™ 6
Code produit 17244243 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur 12 V
Boîte de transport avec inserts
Centrifugeuse de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17244243 Boîte de transport avec inserts 1 pièce
15334204 Centrifugeuse de paillasse 1 pièce
17254243 Adaptateur 12 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17244243 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75004086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    150.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Notre centrifugeuse la plus compacte, la mini-centrifugeuse mySPIN 6, est idéale pour les séparations cellulaires par microfiltres et les échantillons HPLC, avec adaptateurs pour accueillir tous les principaux tubes à microcentrifuger.
Grâce à la mini-centrifugeuse Thermo Scientific mySPIN 6, bénéficiez d’une efficacité et d’un confort d’utilisation pour vos stations de laboratoire. La conception ergonomique, les rotors sans outil et les options de centrifugation rapide rendent cette centrifugeuse rapide et facile à utiliser. Idéale pour les séparations cellulaires par micro-filtres et les échantillons HPLC, elle est dotée d’adaptateurs permettant d’accueillir tous les principaux types de microtubes et de tubes PCR (2,0, 1,5, 0,5 et 0,2 ml) pour une utilisation personnalisée.
Profitez du confort de votre station de travail personnelle grâce à nos centrifugeuses les plus compactes, dotées des éléments suivants :
  • Faible encombrement pour une utilisation efficace de l’espace de laboratoire
  • Fonctionnement facile et couvercle en forme de paume pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
  • Fonction de centrifugation rapide
  • Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
  • Les caractéristiques de sécurité incluant l’unité ne fonctionnent pas sans le couvercle sécurisé en place
  • Comprend 2 rotors compatibles avec des microtubes à centrifuger de 0,2, 0,5, 1,5 et 2,0 ml et des tubes à bandelettes PCR
  • Changement de rotor rapide, sans outils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Boîte de transport avec inserts
Dimensions (H x l x P) 209 x 426 x 383 mm
Gamme de produits mySpin 6
Type de produit Boîte de transport avec inserts