Learn More
Thermo Scientific™ Kit de centrifugeuse portatif mySPIN™ 6
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit portatif Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 est disponible pour les séparations d’échantillons jusqu’à 2 000 x g effectuées à l’extérieur du laboratoire ou à distance, où une alimentation électrique alternative est nécessaire.
Profitez de la praticité et de la durabilité pour vos besoins de séparation à distance grâce à notre kit de centrifugeuse portatif :
Facilité d’utilisation :
- Fonctionnement facile et couvercle en forme de paume pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Fonction de centrifugation rapide
- Fonctionnement silencieux, peu de vibrations
- Changement de rotor rapide, sans outils
- Les caractéristiques de sécurité incluant l’unité ne fonctionnent pas sans le couvercle sécurisé en place
- Comprend 2 rotors compatibles avec des microtubes à centrifuger de 0,2, 0,5, 1,5 et 2,0 ml et des tubes à barrettes PCR
Praticité portative :
- La boîte de transport en PC transparente, durable et testée, avec inserts, protège le mySPIN 6 et son contenu
- Portoir pour tubes à essai à 16 places pour transporter des échantillons importants en toute sécurité
- Adaptateur de voiture 12 V ; permet à mySPIN 6 d’être alimenté sur le terrain
Applications :
- Le kit de centrifugeuse portatif permet une flexibilité de séparation adaptée aux besoins de votre application sur le terrain :
- Tests sur les animaux et le bétail de grande taille
- Travaux sur le terrain des étudiants, stations de terrain éloignées, biologie marine
- Travaux médico-légaux et intervention d’urgence
- Contrôle des eaux usées et pollution de l’eau
- Analyse des sols et contrôle laitier
Spécification
Spécification
| Capacité | 6 x 2 ml |
| Vitesse max. | 6 000 tr/min |
| FCR max. | 2 000 x g |
| Niveau sonore | 51 à 53 dB(A) |
| Plage de températures | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | CSA, CE, UL |
| Type | Centrifugeuse de paillasse |
| Comprend | Rotor mySPIN 6, rotor 6 x 1,5/2,0 ml, rotor de tube 16 x 0,2 ml (simple ou barrette 2 x 8), 6 adaptateurs de tubes 0,2 ml, 6 adaptateurs de tubes 0,5 ml, 4 joints toriques de rechange, mallette de stockage pour rotors et adaptateurs, adaptateur d’alimentation universel 110-240 V 50/60 Hz avec 4 adaptateurs de prise interchangeables, adaptateur de voiture 12 V, boîte de transport Thermo ScientificTM, séparateurs pour boîtes de transport, portoir pour tubes à essai à 16 places, support pour centrifugeuse |
| Description | Kit portatif mySPIN 6 complet |
| Alimentation électrique | 110/240 V 50/60 Hz avec 4 adaptateurs de prise interchangeables et adaptateur d’alimentation 12 V |
| Afficher plus |