Learn More
VACUUBRAND™ MZ 2C NT +AK +EK Unité de pompage chimique
Code produit 10255919 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
1,2/1,4 CFM
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
10255919 1,2/1,4 CFM 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10255919 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 22613944
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Ce système de vide chimique garantit un large éventail d’applications telles que l’évacuation, l’évaporation et le pompage de gaz et de vapeurs dans les laboratoires chimiques, biologiques et pharmaceutiques
  • Les applications typiques sont les évaporateurs rotatifs, les concentrateurs à vide et les étuves de séchage à vide
  • Le séparateur à l’entrée (AK), en verre avec un revêtement protecteur, retient les particules et les gouttelettes liquides
  • Le condenseur de vapeur résiduelle à la sortie (EK) est très efficace et compact, ce qui permet une récupération des solvants proche de 100 %, un recyclage efficace et une protection active de l’environnement
  • Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
  • Hautes performances, même à des niveaux de vide faibles
  • Vide optimisé même avec ballast à gaz pour la purge des condensats
  • Vibration silencieuse et très faible
Informations sur la commande
Incluent :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0,24 hp
Comprend Manuel
Régime moteur 150 à 1800 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 243 x 243 x 198 mm
Matériau Fluoroplastique (boîtier)
Modèle MZ 2C NT +AK +EK
Niveau sonore 45 dB(A)
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 1,2/1,4 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 401,32 mm
Longueur totale (métrique) 325,12 mm
Largeur totale (métrique) 243,84 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 2
Propriétés de résistance Résistante aux produits chimiques
Température (impériale) min. 50°F
Applications Chimique
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 16 psi
Tension 230 V
Conditions de stockage -10°C à +60°C