Description
- Sa construction à deux étages offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide limite faible
- Toutes les pièces en contact avec les milieux pompés sont en fluoroplastique résistant aux produits chimiques
- Les membranes en sandwich PTFE éprouvées augmentent la fiabilité et prolongent la durée de vie
- Avec une vanne de ballast à gaz pour la purge continue des condensats, qui accroît la capacité de pompage des vapeurs condensables
- Excellente résistance aux produits chimiques et tolérance supérieure aux vapeurs
- Hautes performances, même à des niveaux de vide faibles
- Fonctionnement silencieux et faible vibration
- Système d’entraînement sans entretien
Spécification
Spécification
| Vide max. | 5,3 torr (sans ballast à gaz), 9 torr (avec ballast à gaz) |
| Puissance (CV) | 0,24 hp |
| Comprend | Manuel |
| Régime moteur | 150 à 1800 tr/min |
| Certifications/Conformité | CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, TUV |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Dimensions (L x l x H) | 243 x 243 x 198 mm |
| Matériau | Fluoroplastique (boîtier) |
| Modèle | MZ 2C NT |
| Niveau sonore | 45 dBA |
| Afficher plus |