Learn More
Micronova™ Housse pour serpillière irradiée MZone™ FlatMop™.
Code produit 15830510 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polyester, Mousse d’uréthane, Polysorb
Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Conditionnement:
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions unitSize
15830510 Polyester, Mousse d’uréthane, Polysorb 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in) 24 pièces
15810510 Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 24 pièces
15850510 Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 24 pièces
15860510 Polyester, polyester texturé 100 %, intérieur en mousse d’uréthane 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15830510 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZSM1116SIR
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Ces housses pour serpillières à tête plate irradiées, à enfiler et à retrait par languette sont parfaites pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de tous les matériels dans les salles blanches, ISO 5 à 9. Disponibles dans une variét
Le Micronova MZone™ FlatMop™ Les housses de balai irradiées s'adaptent au 360° pivot SlimLine™ adaptateur, qui peut être verrouillé à 180°° pour un nettoyage plus contrôlé dans les zones aseptiques, ISO 5 à 9. Une variété de tissus qui garantissent une excellente absorbance, un nettoyage efficace et une dispersion des désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en plusieurs longueurs pour s’adapter à la taille de la surface, du nettoyage du matériel à une grande salle de production.
  • Housses pour serpillières à tête plate irradiées et à enfiler
  • Glissent sur les adaptateurs sans accessoire
  • Peut être facilement retiré en tirant sur le Micronova languette
  • Intérieur en mousse épaisse pour un dépôt / une durée de stabilisation optimale du désinfectant
  • Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à un tissu
  • Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
  • Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
    • Les housses de 9 in sont parfaites pour les surfaces de taille réduite, les passages, les isolateurs et le matériel
    • Les housses de 14 et 18 in sont parfaites pour les sols, les murs, les plafonds et les recoins difficiles d’accès
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • L'articulation pivotante pivote à 360°.° mais peut être bloqué à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 in)
Type de produit Housse pour serpillère à tête plate
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 40,6 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 24/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester, Mousse d’uréthane, Polysorb