Description
Requires
Structure QPSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Les Micronova MZone™ FlatMop™ caches de serpillière irradiés s’adaptent à l’adaptateur pivotant SlimLine™ 360°°, qui peut être verrouillé à 180 °C pour un nettoyage plus contrôlé dans les zones aseptiques, de ISO 5 à 9. Un choix d’options de tissu offre une excellente absorption, un nettoyage efficace et une dispersion de désinfectants pour un nettoyage spécialisé. Disponibles en différentes longueurs pour correspondre à la taille de la surface, du nettoyage d’équipements à une grande salle de production.
- Housses pour serpillières à tête plate irradiées et à enfiler
- Glissent sur les adaptateurs sans accessoire
- On peut facilement le retirer en tirant sur la Micronova languette
- Intérieur en mousse épaisse pour un dépôt / une durée de stabilisation optimale du désinfectant
- Les intérieurs en mousse d’uréthane de polyester sont entièrement intégrés à un tissu
- Disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
- NovaPoly — Un polyester tricoté 100 % lisse offre une excellente dispersion des désinfectants
- PolySorb — Le polyester 100 % texturé élimine les résidus et disperse le désinfectant
- Disponibles en différentes longueurs pour s’adapter à la taille de la surface à nettoyer
- Les housses de 9 in sont parfaites pour les surfaces de taille réduite, les passages, les isolateurs et le matériel
- Les housses de 14 et 18 in sont parfaites pour les sols, les murs, les plafonds et les recoins difficiles d’accès
- S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
- Le joint pivotant tourne à 360°, mais peut être verrouillé à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
- Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones et équipements aseptiques
- Lavable pour réutilisation
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Dimensions | 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) |
| Type de produit | Housse pour serpillère à tête plate |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Stérilité | Stérile |
| Longueur (métrique) | 35.6 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (métrique) | 12.7 cm |
| Largeur (impériale) | 5 in |
| Résistant à | Produits chimiques |
| Afficher plus |