Learn More
N-(1,1-Diméthyl-2-hydroxyéthyl)-2,2-diéthylbutanamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,2-diethylbutanamide |
| CAS | 51115-77-6 |
| Formule moléculaire | C12H25NO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | FEMA 4603 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H25NO2/c1-6-12(7-2,8-3)10(15)13-11(4,5)9-14/h14H,6-9H2,1-5H3,(H,13,15) |
| SMILES | CCC(CC)(CC)C(NC(C)(C)CO)=O |
| Nom IUPAC | 2,2-diéthyl-N-(1-hydroxy-2-méthylpropan-2-yl)butanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 215.34 |
| Poids de la formule | 215.1885 |