Learn More
Ester méthylique de N-[(1,1-diméthyléthoxy)carbonyl]glycine, TRC
Code produit 30379907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379907 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379907 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD47292510G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]glycine Methyl Ester
CAS 31954-27-5
Formule moléculaire C8H15NO4
Quantité 10 g
Synonyme (tert-Butoxycarbonylamino)acetic Acid Methyl Ester, BOC-glycine Methyl Ester, Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate, Methyl N-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]glycinate, N-(Carbo-tert-butyloxy)glycine Methyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine Methyl Ester, N-Boc-glycine Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(11)9-5-6(10)12-4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
SMILES COC(=O)CNC(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC 2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Poids de la formule 189.1001