Learn More
N-(1,1-Diméthyléthyl)benzénéneméthanamine, TRC
Code produit 30387000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387000 5 g
30383900 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4624155G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3378-72-1
Formule moléculaire C11 H17 N
Poids moléculaire (g/mol) 163.26
Synonyme Benzenemethanamine, N-(1,1-dimethylethyl)- (9CI, ACI), Benzylamine, N-tert-butyl- (6CI, 7CI, 8CI), N-(1,1-Dimethylethyl)benzenemethanamine (ACI), Benzyl-tert-butylamine, N-(tert-Butyl)benzenemethanamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine, N-Benzyl-N-tert-butylamine, N-Benzyl-tert-butylamine, N-tert-Butyl-N-benzylamine, N-tert-Butylbenzylamine, tert-Butylbenzylamine
Nom IUPAC N-benzyl-2-méthylpropane-2-amine
SMILES CC(C)(C)NCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-tert-butylamine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3
Poids de la formule 163.1361