Learn More
N-(1,1-Dioxido-2,3-dihydro-3-thiényl)glycine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1,1-Dioxido-2,3-dihydro-3-thienyl)glycine |
| CAS | 201990-24-1 |
| Formule moléculaire | C6H9NO4S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-(2,3-Dihydro-1,1-dioxido-3-thienyl)glycine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9NO4S/c8-6(9)3-7-5-1-2-12(10,11)4-5/h1-2,5,7H,3-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CNC1CS(=O)(=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-[(1,1-dioxo-2,3-dihydrothiophène-3-yl)amino]acétique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.21 |
| Poids de la formule | 191.0252 |