Learn More
N-1,3,4-Thiadiazol-2-ylacacetamide, TRC
Code produit 30452510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30452510 10 g 10g
30454673 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30452510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT34395010G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5393-55-5
Formule moléculaire C4 H5 N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 143.17
Synonyme N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
Nom IUPAC N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Poids de la formule 143.0153
Pourcentage de pureté >95%