Learn More
N-1,3,4-Thiadiazol-2-ylacacetamide, TRC
Code produit 30454673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454673 1 g 1g
30452510 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30454673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3439501G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5393-55-5
Formule moléculaire C4 H5 N3 O S
Poids moléculaire (g/mol) 143.17
Synonyme N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide, Acetazolamide Imp. B (EP)
Nom IUPAC N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1nncs1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1,3,4-Thiadiazol-2-yl)acetamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3OS/c1-3(8)6-4-7-5-2-9-4/h2H,1H3,(H,6,7,8)
Poids de la formule 143.0153
Pourcentage de pureté >95%