Learn More
N-(1,3-benzodioxol-5-ylméthyl)-n-méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10796144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10796144 1 g 1g
10214744 250 mg 250mg
10726485 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10796144 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC01646DA
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 15205-27-3
Formule moléculaire C9H12NO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.20
Numéro MDL MFCD04496422
Clé InChI CEPGPPSMCRKGFJ-UHFFFAOYSA-O
Synonyme n-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl-n-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-n-methylmethanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methyl amine, n-methyl-3,4-methylenedioxy benzylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine,n-methyl, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, n-methyl, 2h-1,3-benzodioxol-5-yl methyl methyl amine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl methylaminehydrochloride, n-methylpiperonylamine, 3,4-methylenedioxy-n-methylbenzylamine
CID PubChem 421238
SMILES C[NH2+]CC1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1, 3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N-methylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-méthylméthanamine
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%