Learn More
n-[(1,3-Diméthyl-1-h-pyrazol-5-yl)méthyl]-n-méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10654575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10654575 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654575 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12546DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[(1, 3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
CAS 852227-87-3
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H13N3
Numéro MDL MFCD08700823
Quantité 1 g
Synonyme n-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl-n-methylamine, 1-1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl-n-methylmethanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,n,1,3-trimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methyl methyl amine, n,1,3-trimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methyl methylamine, 1-2,5-dimethyl-3-pyrazolyl-n-methylmethanamine, 1-2,5-dimethylpyrazol-3-yl-n-methyl-methanamine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methyl methyl amine
Clé InChI RTTFXSJNRLYKMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC(C)=NN1C
Nom IUPAC [(1,3-diméthyle-1H-pyrazol-5-yl)méthyle](méthyle)amine
Poids moléculaire (g/mol) 139.20
CID PubChem 23005845
Poids de la formule 139.2
Pourcentage de pureté 97%