Learn More
Chlorhydrate N-(1-benzothien-2-ylméthyle)-N-méthylamine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10780334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10780334 250 mg 250mg
10147842 1 g 1g
10163164 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10780334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12296CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 849776-43-8
Formule moléculaire C10H12ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 213.72
Numéro MDL MFCD03306023
Clé InChI PBEZSHRKTUDPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-benzothien-2-ylmethyl-n-methylamine hydrochloride, 1-benzo b thiophen-2-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-benzothien-2-ylmethyl methylamine hydrochloride, 1-benzothiophen-2-ylmethyl methyl amine hydrochloride, benzo b thiophen-2-ylmethyl-methyl-ammonium chloride, c10h11ns.hcl, benzo b thiophen-2-ylmethyl methylamine, chloride, 1-benzo b thiophen-2-yl ;-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-2-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 16956076
SMILES Cl.CNCC1=CC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC [(1-benzothiophène-2-yl)méthyle](méthyle)amine chlorhydrate
Poids de la formule 213.73
Pourcentage de pureté 97%