Learn More
N-(1-Cyano-1-méthyléthyl)-2-méthoxyéthanesulfonamide, TRC
Code produit 30361200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361200 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361200 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC21205025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide
CAS 103472-22-6
Formule moléculaire C7 H14 N2 O3 S
Quantité 25 mg
Synonyme N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N
Nom IUPAC N-(2-cynopropan-2-yl)-2-méthoxyésulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 206.263
Poids de la formule 206.073