Learn More
N-[1-(cyano-2-éthoxy-2-oxoéthylidèneaminooxy)diméthylamino(morpholino)uronium hexafluorophosphate, TRC
Code produit 30360337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360337 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC79749525G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Formule moléculaire C12H19N4O4.F6P
Quantité 25 g
Synonyme 4-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]morpholinium Hexafluorophosphate, COMU
Formule InChI InChI=1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES CCOC(=O)C(=N[O+]=C(N(C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nom IUPAC [(1-ciano-2-etoxi-2-oxoetiliden)amino]-[dimetilamino(morfolin-4-il)metiliden]oxidanio;hexafluorofosfato
Poids moléculaire (g/mol) 428.27
Poids de la formule 428.1048