Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide N-[1-(cyclobutylméthyl)-2-(méthoxyméthylamino)-2-oxoéthyl]-carbamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 394735-18-3 |
| Formule moléculaire | C14H26N2O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | [1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11(8-10-6-5-7-10)12(17)15-9-19-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18) |
| SMILES | COCNC(=O)C(CC1CCC1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-butil N-[3-cyclobut-1-(méthoxyméthylamino)-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.37 |
| Poids de la formule | 286.1893 |