Learn More
N-(1-Désoxy-D-fructos-1-yl)-L-méthionine, TRC
Code produit 30357299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357299 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357299 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23609025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine
CAS 20638-92-0
Formule moléculaire C11 H21 N O7 S
Quantité 25 mg
Synonyme (S)-4-(Methylthio)-2-(((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl)amino)butanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H21NO7S/c1-20-3-2-6(11(18)19)12-4-7(14)9(16)10(17)8(15)5-13/h6,8-10,12-13,15-17H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
Nom IUPAC (2S)-4-méthylsulfanyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tétrahydroxy-2-oxohexyl]acide amino]butanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 311.352
Poids de la formule 311.104