Learn More
Sel de dicyclohexylammonium de N,1-Di-Boc-L-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447586
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15447586 25 g 25g
15437586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62570.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31687-58-8 | C28H48N4O6 | 536.714 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31687-58-8
Formule moléculaire C28H48N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 536.714
Numéro MDL MFCD06804675
Clé InChI WBGMQHNUPJENDC-MERQFXBCSA-N
Synonyme boc-his boc-oh.dcha, boc-his boc-oh dcha, boc-his boc-ohdcha, boc-his boc .dcha, n,1-bis tert-butoxycarbonyl-l-histidine, compound with dicyclohexylamine 1:1, pubchem18934, n,1-bis boc-l-histidine dicyclohexylamine salt, boc-his boc-ohcha, boc-his boc-oh?cha, boc-his boc-oh toluene solvate
CID PubChem 16211319
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohexanamine ; acide (2S)-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]imidazol-4-yl]propanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(C=N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,1-Di-Boc-L-histidine dicyclohexylammonium salt
Point de fusion 160°C to 165°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 536.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide