Learn More
Acide sulfonique n-1-hexane, sel sodique, monohydrate, 99,3 %, MP Biomedicals™
Code produit 11443811 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443811 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443811 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215125210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45€
    55.65€ / 10g
    Économisez 2.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026