Learn More
sel de sodium monohydraté de l'acide N-1-hexanesulfonique, MP Biomedicals™
Code produit 11456065 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11456065 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456065 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215125225
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisé comme réactif de couplage ionique pour la HPLC et comme tensioactif anionique. sel de sodium monohydraté de l'acide N-1-hexanesulfonique, MP Biomedicals est un alkylsulfonate de faible poids moléculaire. Le contre-ion sulfonate anionique permet la séparation et la résolution des posites
En raison de son faible poids moléculaire, l'hexanesulfonate de sodium ne forme pas de micelles en solution et n'a donc pas de valeur CMC. Ce produit est utilisé pour la chromatographie par paires d'ions. Elle est également utilisée dans l'analyse de petites molécules organiques, de produits pharmaceutiques et de métabolites par des techniques telles que la CLHP.
Spécification
Forme Flocons blancs
Quantité 25 g