Learn More
Sel sodique d’acide n-1-hexanesulfonique monohydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11423811 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423811 1 g -
17871371 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423811 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215125201
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisé comme réactif d’appariement d’ions pour l’HPLC et comme surfactant anionique. Le sel sodique d’acide n-1-hexanesulfonique monohydraté, MP Biomedicals a un faible poids moléculaire qui ne formera pas de micelles en solution.
L’hexanesulfonate de sodium est utilisé dans l’analyse de petits composés organiques, ainsi que de produits pharmaceutiques et de métabolites par des techniques telles que la HPLC.
  • Le contre-ion sulfonate anionique permet la séparation et la résolution d’analytes chargés positivement
  • En raison de son faible poids moléculaire, il ne formera pas de micelles en solution et n’a donc aucune valeur CMC
  • Pour la chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –2,8 °C
Quantité 1 g
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Numéro MDL MFCD00007542
Clé InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sodium hexane-1-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 188.22