Learn More
Sel sodique d’acide n-1-hexanesulfonique monohydraté, MP Biomedicals™
Code produit 17871371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17871371 5 g 5g
11423811 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17871371 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215125205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    43.05€ / 5g
    Économisez 2.15€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisé comme réactif d’appariement d’ions pour l’HPLC et comme surfactant anionique. Le sel sodique d’acide n-1-hexanesulfonique monohydraté, MP Biomedicals a un faible poids moléculaire qui ne formera pas de micelles en solution.
L’hexanesulfonate de sodium est utilisé dans l’analyse de petits composés organiques, ainsi que de produits pharmaceutiques et de métabolites par des techniques telles que la HPLC.
  • Le contre-ion sulfonate anionique permet la séparation et la résolution d’analytes chargés positivement
  • En raison de son faible poids moléculaire, il ne formera pas de micelles en solution et n’a donc aucune valeur CMC
  • Pour la chromatographie par appariement d’ions
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –2,8 °C
Quantité 5 g