Learn More
N-(1-Méthyl-2-phénoxyéthyl)benzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine |
| CAS | 59182-23-9 |
| Formule moléculaire | C16H19NO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19NO/c1-14(13-18-16-10-6-3-7-11-16)17-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CC(NCC1=CC=CC=C1)COC2=CC=CC=C2 |
| Nom IUPAC | N-benzyl-1-phénoxypropan-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.33 |
| Poids de la formule | 241.1467 |