Learn More
N-(1-naphtyl)-4-nitrobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15434398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434398 500 mg 500mg
15424398 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15434398 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58020.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56799-93-0
Formule moléculaire C16H12N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 328.342
Numéro MDL MFCD01985189
Clé InChI PQKIMVCBRAJXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-naphthalen-1-yl-4-nitrobenzenesulfonamide, n-1-naphthyl-4-nitrobenzenesulfonamide, cbmicro_011238
CID PubChem 879693
Nom IUPAC N-naphtalène-1-yl-4-nitrobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NS(=O)(=O)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Naphthyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
Quantité 500 mg
Beilstein 3003355
Poids de la formule 328.34
Pourcentage de pureté 97%