Learn More
Dichlorhydrate de N-(1-naphtyl)éthylènediamine, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 1465-25-4 |
| Point de fusion | 188 °C à 198 °C |
| Formule moléculaire | C12H16Cl2N2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (20 mg/mL ; presque clair, solution incolore à légèrement jaune) et 25 mg/mL, EtOH. |
| Clé InChI | MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
| Nom IUPAC | N'-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine;dichlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 259.174 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-2-aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .