Learn More
Dichlorhydrate de n-(1-naphtyl)éthylènediamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493377 10 g 10g
11403387 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17164.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.37€
    51.65€ / 10g
    Économisez 10.72€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.174 g/mol
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de N-(1-Naphthyl)éthylènediamine agit comme agent de couplage pour la détermination spectrophotométrique des amines aromatiques, des aminophénols, des phénylènediamines, des dinitroanilines, des chloroanilines, des thiols et des sulfonamides. Il est également utilisé dans l’analyse quantitative du nitrate et du nitrite dans les échantillons d’eau par colorimétrie. Il est impliqué dans la préparation du (N-1 -naphtyl-éthylènediamine)-dichloroplatine(II) en réagissant avec le tétrachloroplatine de potassium.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, l’alcool, l’acide chlorhydrique dilué et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les acides halogènes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.174
Numéro MDL MFCD00012556
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CID PubChem 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nom IUPAC N’-naphthalen-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Point de fusion 191°C to 199°C
Quantité 10 g
Beilstein 3707471
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,6409
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Poids de la formule 259.18
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.