Learn More
N-(1-naphtyl)éthylènediamine, dichlorhydrate, 98 + %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10219370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10219370 100 g Flacon en verre 100g
10025730 25 g Flacon en verre 25g
10582194 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10219370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423991000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
N-(1-naphtyl)éthylènediamine, dichlorhydrate, > -98,0 % (sur substance sèche), C12H16Cl2N2, numéro CAS 1465-25-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Numéro MDL MFCD00012556
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
CID PubChem 15106
ChEBI CHEBI:53452
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Informations sur la décomposition 200°C
Couleur Beige à Blanc ou Rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Formule linéaire C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Quantité 100 g
Beilstein 12, II, 699
Sensibilité (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot water, slightly soluble in acetone and absolute alcohol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Nom IUPAC N’-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine ; dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 259.174
Poids de la formule 259.18
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Qualité Réactif ACS
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.