Learn More
Dichlorhydrate de N-(1-naphtyl)éthylènediamine, réactif ACS, ≥98 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
| % max. CAS | 1 |
| Point de fusion | 194°C to 198°C (Decomposition) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 g |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamine dihydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride