Learn More
N-(1-Naphthyl)dichlorhydrate de l’éthylènediamine, Honeywell Fluka™
Code produit 16665763 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16665763 25 g 25g
16655763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16665763 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 222488H25G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, >98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1465-25-4
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 259.17
Clé InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15106
ChEBI CHEBI:53452
Nom IUPAC dihydrogène N1-(naphtalène-1-yl)éthane-1,2-dichlorure de diamine
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté min. 98 %
Forme physique Solide