Learn More
N-(1-naphtyl)thiourée, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(1-Naphthyl)thiourea |
| Point de fusion | 185°C to 191°C |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN1651 |
| Beilstein | 778118 |
| Merck Index | 14,722 |
| Poids de la formule | 202.29 |
| Pourcentage de pureté | 97% |