Learn More
Dichlorhydrate de N-1-naphtyléthylènediamine, TRC
Code produit 30468089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468089 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468089 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37248050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
CAS 1465-25-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H16Cl2N2
Quantité 50 g
Synonyme N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine)
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
SMILES NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1
Nom IUPAC N'-naphtalène-1-yléthane-1,2-diamine;dichlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 186.2523646
Poids de la formule 258.0691
Pourcentage de pureté >95