Learn More
N-(1-Naphthylméthyl)méthylamine Chlorhydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H |
| Poids de la formule | 207.0815 |